3-Chlor-4-iodbenzotrifluorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-3033-5G
HC-3033-25G
COBBHC-3033-5GEA
0
EUR
COBBHC-3033-5G
COBBHC-3033-25G
3-Chlor-4-iodbenzotrifluorid
3-Chlor-4-iodbenzotrifluorid
Formel:
C₇H₃ClF₃I |
MDL:
MFCD00042562 CAS-Nummer: 141738-80-9 |