2-Chlor-4-nitroanisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 1-Chloro-2-methoxy-5-nitrobenzene
AN-1300-5G AN-1300-25G AN-1300-100G
COBBAN-1300-5GEA 26.2 EUR
COBBAN-1300-5G COBBAN-1300-25G COBBAN-1300-100G
2-Chlor-4-nitroanisol
2-Chlor-4-nitroanisol
Formel: C₇H₆ClNO₃
MDL: MFCD00060681
CAS-Nummer: 4920-79-0
EINECS: 225-547-4