1-Chlor-2-propanol ≥75% (remainder mainly 2-chloro-1-propanol), technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Chloropropan-2-ol, Propylene chlorohydrin, Chloropropanol
B22686.14
B22686.22
B22686.14EA
45.3
EUR
B22686.14
B22686.22
1-Chlor-2-propanol ≥75% (remainder mainly 2-chloro-1-propanol), technische Qualität
1-Chlor-2-propanol
Purity: 75%
CAS No.: 127-00-4
Molecular Formula: CH3CH(OH)CH2Cl
Formula Weight: 94.54
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4370
Boiling Point: 126-127°
Beilstein Reference: 773653
Merck Reference: 14,7850
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00004530
Formel:
C₃H₇ClO Molecular Weight: 94,54 g/mol Siedepunkt: 126…127 °C Dichte: 1,111 Flammpunkt: 51 °C (123 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004530 CAS-Nummer: 127-00-4 EINECS: 204-819-6 UN: 2611 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,7850 |