1-Chlor-3,4-dibrom-5-fluorbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chlor-2,3-dibrom-1-fluorbenzol, 5-Chlor-1,2-dibrom-3-fluorbenzol
A19536.06
A19536.14
A19536.06EA
46
EUR
A19536.06
A19536.14
1-Chlor-3,4-dibrom-5-fluorbenzol ≥98%
1-Chloro-3,4-dibromo-5-fluorobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 208186-78-1
Molecular Formula: C6H2Br2ClF
Formula Weight: 288.35
Melting Point: 37-39°
MDL No.: MFCD00143441
Formel:
C₆H₂Br₂ClF Molecular Weight: 288,34 g/mol Siedepunkt: 242 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 37…39 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00143441 CAS-Nummer: 208186-78-1 |