2'-Chlor-4',5'-difluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-(2-Chloro-4,5-difluorophenyl)ethanone, 1-chloro-3,4-difluor-6-ethanoylbenzene
021889-5G
021889-25G
FLUO021889-5GEA
39.9
EUR
FLUO021889-5G
FLUO021889-25G
2'-Chlor-4',5'-difluoracetophenon
2'-Chlor-4',5'-difluoracetophenon
Formel:
C₈H₅ClF₂O |
MDL:
MFCD00671761 CAS-Nummer: 121872-94-4 |