3-Chlor-5-fluorbenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
655171-25G
655171-5G
SIAL655171-25GEA
112
EUR
SIAL655171-25G
SIAL655171-5G
3-Chlor-5-fluorbenzonitril, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-5-fluorbenzonitril
Formel:
C₇H₃ClFN Molecular Weight: 155,56 g/mol |
MDL:
MFCD03407967 CAS-Nummer: 327056-73-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |