3-Chlor-4-hydroxybenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
017248-25G 017248-5G
FLUO017248-25GEA 168 EUR
FLUO017248-25G FLUO017248-5G
3-Chlor-4-hydroxybenzonitril
3-Chlor-4-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₄ClNO
Molecular Weight: 153.57 g/mol
MDL: MFCD01567246
CAS-Nummer: 2315-81-3