3-Chlor-4-methoxybenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Chlor-4-methoxybenzoesäurenitril
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
645575-1G 645575-5G
SIAL645575-1GEA 33.1 EUR
SIAL645575-1G SIAL645575-5G
3-Chlor-4-methoxybenzonitril, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-4-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₆ClNO
Molecular Weight: 167,59 g/mol
Siedepunkt: 276 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 107…109 °C
MDL: MFCD03093073
CAS-Nummer: 102151-33-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III