5'-Chlor-2'-hydroxyacetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-(5-Chlor-2-hydroxyphenyl)ethan-1-on, 2-Acetyl-4-chlorphenol
BTB07442.1 BTB07442.10
MAYBBTB07442.1EA 0 EUR
MAYBBTB07442.1 MAYBBTB07442.10
5'-Chlor-2'-hydroxyacetophenon
5'-Chlor-2'-hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₇ClO₂
MDL: MFCD00067788
CAS-Nummer: 1450-74-4
EINECS: 215-916-8