3'-Chlor-4'-fluoracetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
TL00329.10 TL00329.50
MAYBTL00329.10EA 0 EUR
MAYBTL00329.10 MAYBTL00329.50
3'-Chlor-4'-fluoracetophenon
3'-Chlor-4'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₆ClFO
MDL: MFCD00042203
CAS-Nummer: 2923-66-2