2-Chlor-6-fluor-3-methoxyphenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0639-5G
OT-0639-1G
COBBOT-0639-5GEA
510
EUR
COBBOT-0639-5G
COBBOT-0639-1G
2-Chlor-6-fluor-3-methoxyphenol
2-Chlor-6-fluor-3-methoxyphenol
Formel:
C₇H₆ClFO₂ Molecular Weight: 176,57 g/mol |
MDL:
MFCD09832266 CAS-Nummer: 1017777-60-4 |