2-Chlor-6-fluorphenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Gefahr
OS-7579-5G OS-7579-25G OS-7579-100G
COBBOS-7579-5GEA 26.2 EUR
COBBOS-7579-5G COBBOS-7579-25G COBBOS-7579-100G
2-Chlor-6-fluorphenol
2-Chlor-6-fluorphenol
Formel: C₆H₄ClFO
Molecular Weight: 146.55 g/mol
Siedepunkt: 199
Schmelzpunkt: 65
MDL: MFCD01631574
CAS-Nummer: 2040-90-6
EINECS: 433-890-8
UN: 3261
ADR: 8 II