Acetonitril, LiChrosolv®, isokratische Qualität für die Flüssigchromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Ethannitril, Essigsäurenitril, Ethansäurenitril, Methylcyanid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.14291.1000 1.14291.2500 1.14291.4000 1.14291.9010 1.14291.9030 1.14291.9185 1.14291.9910
1.14291.1000EA 106.57 EUR
1.14291.1000 1.14291.2500 1.14291.4000 1.14291.9010 1.14291.9030 1.14291.9185 1.14291.9910
Acetonitril, LiChrosolv®, isokratische Qualität für die Flüssigchromatographie, Supelco®
Acetonitril
With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv® solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in "gradient grade" as well as "isocratic grade". This enables to minimize the gradient effect of the solvent involved.
Formel: H₃CCN
Molecular Weight: 41.05 g/mol
Siedepunkt: 81.6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45.7 °C
Dichte: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 2 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM