5-Chlor-2-nitrophenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-1202-5G OT-1202-25G OT-1202-1G
COBBOT-1202-5GEA 50.8 EUR
COBBOT-1202-5G COBBOT-1202-25G COBBOT-1202-1G
5-Chlor-2-nitrophenol
5-Chlor-2-nitrophenol
Formel: C₆H₄ClNO₃
Molecular Weight: 173.56 g/mol
MDL: MFCD09260849
CAS-Nummer: 611-07-4
EINECS: 210-249-9