3-Chlor-p-kresol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Chlor-4-hydroxytoluol, 3-Chlor-4-methylphenol, 1-Chlor-3-hydroxy-6-methylbenzol
708224-1G
708224-5G
SIAL708224-1GEA
24.4
EUR
SIAL708224-1G
SIAL708224-5G
3-Chlor-p-kresol, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-p-kresol
Formel:
C₇H₇ClO Molecular Weight: 142,58 g/mol |
MDL:
MFCD00060319 CAS-Nummer: 615-62-3 EINECS: 210-439-1 UN: 3437 ADR: 6.1,II |