5-Chlor-2-nitroanisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1097-1G
AN-1097-25G
AN-1097-100G
AN-1097-5G
COBBAN-1097-1GEA
26.2
EUR
COBBAN-1097-1G
COBBAN-1097-25G
COBBAN-1097-100G
COBBAN-1097-5G
5-Chlor-2-nitroanisol
5-Chlor-2-nitroanisol
Formel:
C₇H₆ClNO₃ Molecular Weight: 187,58 g/mol Schmelzpunkt: 71 °C |
MDL:
MFCD00007288 CAS-Nummer: 6627-53-8 EINECS: 229-594-1 |