3-Chlor-4-nitrotoluol

Lieferant: COMBI-BLOCKS

Synonyme: 1-Chlor-3-methyl-6-nitrobenzol

AN-1157-100G AN-1157-25G AN-1157-5G
COBBAN-1157-100GEA 218 EUR
COBBAN-1157-100G COBBAN-1157-25G COBBAN-1157-5G
3-Chlor-4-nitrotoluol
3-Chlor-4-nitrotoluol
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171,58 g/mol
Siedepunkt: 273 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 24 °C
Dichte: 1,324 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD02683043
CAS-Nummer: 38939-88-7
EINECS: 254-199-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR