3-Chlorbiphenyl (PCB Nr. 2)
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-1122-5G OT-1122-1G
COBBOT-1122-5GEA 0 EUR
COBBOT-1122-5G COBBOT-1122-1G
3-Chlorbiphenyl (PCB Nr. 2)
3-Chlorbiphenyl (PCB Nr. 2)
Formel: C₁₂H₉Cl
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 16 °C
Dichte: 1,1579 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00013633
CAS-Nummer: 2051-61-8
EINECS: 218-126-1
UN: 2315
ADR: 9,II