4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Chloro-5-cyanobenzotrifluoride
CA-4408-5G
CA-4408-25G
CA-4408-100G
COBBCA-4408-5GEA
33.5
EUR
COBBCA-4408-5G
COBBCA-4408-25G
COBBCA-4408-100G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzonitril
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₃ClF₃N Molecular Weight: 205.57 Siedepunkt: 120…125 °C (20 mmHg) Schmelzpunkt: 66…68 °C |
MDL:
MFCD00190117 CAS-Nummer: 1735-54-2 UN: 3439 ADR: 6.1 III |