4-Chlor-3-fluorbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
013034-1G
013034-5G
013034-10G
FLUO013034-1GEA
31.1
EUR
FLUO013034-1G
FLUO013034-5G
FLUO013034-10G
4-Chlor-3-fluorbenzonitril
4-Chlor-3-fluorbenzonitril
Formel:
C₇H₃ClFN Molecular Weight: 155,56 g/mol |
MDL:
MFCD00143291 CAS-Nummer: 110888-15-8 UN: 3439 ADR: 6.1,III |