4-Chlor-3-nitrobenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1053-1G
AN-1053-25G
AN-1053-5G
COBBAN-1053-1GEA
0
EUR
COBBAN-1053-1G
COBBAN-1053-25G
COBBAN-1053-5G
4-Chlor-3-nitrobenzonitril
4-Chlor-3-nitrobenzonitril
Formel:
C₇H₃ClN₂O₂ Molecular Weight: 182,57 g/mol Schmelzpunkt: 100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016987 CAS-Nummer: 939-80-0 EINECS: 213-364-2 |