4'-Chlor-2'-fluoracetophenon
Lieferant: CHEMPUR
FL13255.POR
13255-1G
013255-5G
013255-1G
CHMPFL13255.POREA
0
EUR
CHMPFL13255.POR
FLUO13255-1G
FLUO013255-5G
FLUO013255-1G
4'-Chlor-2'-fluoracetophenon
4'-Chlor-2'-fluoracetophenon
Formel:
C₈H₆ClFO Molecular Weight: 172.59 g/mol |
MDL:
MFCD04116328 CAS-Nummer: 175711-83-8 |