1-Chlor-4-ethinylbenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(4-Chlorphenyl)acetylen, 1-Ethinyl-4-chlorbenzol, (4-Chlorphenyl)ethin
OS-7584-5G
OS-7584-1G
OS-7584-25G
COBBOS-7584-5GEA
72.8
EUR
COBBOS-7584-5G
COBBOS-7584-1G
COBBOS-7584-25G
1-Chlor-4-ethinylbenzol
1-Chlor-4-ethinylbenzol
Formel:
C₈H₅Cl Molecular Weight: 136.58 g/mol |
MDL:
MFCD00191917 CAS-Nummer: 873-73-4 UN: 1325 ADR: 4.1 III |