4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Chlor-5-hydroxybenzotrifluorid
004472-5G
004472-25G
FLUO004472-5GEA
34.1
EUR
FLUO004472-5G
FLUO004472-25G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenol
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenol
Formel:
C₇H₄ClF₃O |
MDL:
MFCD00042525 CAS-Nummer: 6294-93-5 UN: 3261 ADR: 8,III |