1-Chlor-4-iodbenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2465-100G HC-2465-25G
COBBHC-2465-100GEA 98.3 EUR
COBBHC-2465-100G COBBHC-2465-25G
1-Chlor-4-iodbenzol
1-Chlor-4-iodbenzol
Formel: C₆H₄ClI
Molecular Weight: 238,45 g/mol
Siedepunkt: 226 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 57 °C
Dichte: 1,886 g/cm³ (57 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001053
CAS-Nummer: 637-87-6
EINECS: 211-305-5