4-Chlorthiophenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: p-Chlorthiophenol, 4-Chlorphenylmercaptan, 1-Chlor-4-mercaptobenzol, 4-Chlorbenzol-1-thiol, 4-Chlorbenzolthiol

125237-100G 125237-500G 125237-5G
SIAL125237-100GEA 79.1 EUR
SIAL125237-100G SIAL125237-500G SIAL125237-5G
4-Chlorthiophenol, Sigma-Aldrich®
4-Chlorthiophenol
Formel: C₆H₅ClS
Molecular Weight: 144.62 g/mol
Siedepunkt: 205
Schmelzpunkt: 49…53 °C
Dichte: 1.224 g/cm³ (60 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004847
CAS-Nummer: 106-54-7
EINECS: 203-408-9
UN: 1759
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR