5-Chlor-2-nitrobenzotrifluorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 1-Chlor-4-nitro-3-(trifluormethyl)benzol, 5-Chlor-2-nitrobenzotrifluorid, 4-Chlor-1-nitro-2-(trifluormethyl)benzol
AN-1147-5G AN-1147-25G
COBBAN-1147-5GEA 0 EUR
COBBAN-1147-5G COBBAN-1147-25G
5-Chlor-2-nitrobenzotrifluorid
5-Chlor-2-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
Siedepunkt: 222 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 21…22 °C
Dichte: 1,526 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007298
CAS-Nummer: 118-83-2
EINECS: 204-280-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III