2,3-Difluor-4-methoxybenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2,3-Difluor-4-methoxybenzoesäurenitril
CA-4350-5G CA-4350-1G
COBBCA-4350-5GEA 564 EUR
COBBCA-4350-5G COBBCA-4350-1G
2,3-Difluor-4-methoxybenzonitril
2,3-Difluor-4-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₅F₂NO
Molecular Weight: 169.13 g/mol
MDL: MFCD03428596
CAS-Nummer: 256417-12-6
UN: 3439
ADR: 6.1 III