2,6-Difluor-4-methoxybenzonitril
Lieferant: CHEMPUR
05-0017.1 05-0017.5
CHMP05-0017.1EA 0 EUR
CHMP05-0017.1 CHMP05-0017.5
2,6-Difluor-4-methoxybenzonitril
2,6-Difluor-4-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₅F₂NO
MDL: MFCD03094498
CAS-Nummer: 123843-66-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III