2-Fluor-5-nitrobenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1040-25G
AN-1040-100G
COBBAN-1040-25GEA
58.6
EUR
COBBAN-1040-25G
COBBAN-1040-100G
2-Fluor-5-nitrobenzonitril
2-Fluor-5-nitrobenzonitril
Formel:
C₇H₃FN₂O₂ Molecular Weight: 166,11 g/mol Schmelzpunkt: 79 °C |
MDL:
MFCD00042299 CAS-Nummer: 17417-09-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |