2-Methoxybenzonitril

Lieferant: COMBI-BLOCKS

Synonyme: o-Cyanoanisol, 2-Cyanoanisol, o-Methoxybenzonitrile

OS-7661-5G OS-7661-25G OS-7661-100G
COBBOS-7661-5GEA 0 EUR
COBBOS-7661-5G COBBOS-7661-25G COBBOS-7661-100G
2-Methoxybenzonitril
2-Methoxybenzonitril
Formel: C₈H₇NO
Molecular Weight: 133.15 g/mol
Siedepunkt: 73…76 °C (0.1 mmHg)
Schmelzpunkt: 24,5
Dichte: 1.095 g/cm³ (15 °C)
MDL: MFCD00001783
CAS-Nummer: 6609-56-9
EINECS: 229-559-0
UN: 3276
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR