3,4-Difluor-2-hydroxybenzonitril
Lieferant: CHEMPUR
FL13817.POR 013817-1G
CHMPFL13817.POREA 0 EUR
CHMPFL13817.POR FLUO013817-1G
3,4-Difluor-2-hydroxybenzonitril
3,4-Difluor-2-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₃F₂NO
Molecular Weight: 155,1 g/mol
CAS-Nummer: 186590-34-1