3,4-Difluor-2-methoxybenzonitril
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
3,4-Difluor-2-methoxybenzoesäurenitril
FL13821.POR
013821-1G
013821-5G
CHMPFL13821.POREA
0
EUR
CHMPFL13821.POR
FLUO013821-1G
FLUO013821-5G
3,4-Difluor-2-methoxybenzonitril
3,4-Difluor-2-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₅F₂NO Molecular Weight: 169.13 g/mol |
MDL:
MFCD03428594 CAS-Nummer: 886496-72-6 |