4-Hydroxy-3,5-diiodbenzonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Ioxynil
A13929.06 A13929.14
A13929.06EA 73.2 EUR
A13929.06 A13929.14
4-Hydroxy-3,5-diiodbenzonitril ≥97%
4-Hydroxy-3,5-diiodbenzonitril
Purity: 97% CAS No.: 1689-83-4 Molecular Formula: C7H3I2NO Formula Weight: 370.92 Odour: Odourless Melting Point: 200-207° Beilstein Reference: 2364041 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00016422
Formel: C₇H₃I₂NO
Siedepunkt: 378 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 200…207 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016422
CAS-Nummer: 1689-83-4
EINECS: 216-881-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III