3-Fluor-4-hydroxybenzonitril
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 3-Fluor-4-hydroxybenzoesäurenitril
FL13830.POR 013830-25G 013830-5G
CHMPFL13830.POREA 0 EUR
CHMPFL13830.POR FLUO013830-25G FLUO013830-5G
3-Fluor-4-hydroxybenzonitril
3-Fluor-4-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₄FNO
Molecular Weight: 137,11 g/mol
MDL: MFCD00215834
CAS-Nummer: 405-04-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III