3-Fluor-5-methoxybenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4151-5G
CA-4151-1G
COBBCA-4151-5GEA
0
EUR
COBBCA-4151-5G
COBBCA-4151-1G
3-Fluor-5-methoxybenzonitril
3-Fluor-5-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₆FNO |
MDL:
MFCD06797883 CAS-Nummer: 439280-18-9 |