4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2-Cyano-5-fluorobenzotrifluoride
OS-7487-25G OS-7487-100G
COBBOS-7487-25GEA 49.8 EUR
COBBOS-7487-25G COBBOS-7487-100G
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzonitril
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃F₄N
Molecular Weight: 189.11 g/mol
Siedepunkt: 52…55 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 43…45 °C
Dichte: 1.35 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00061283
CAS-Nummer: 194853-86-6
UN: 3439
ADR: 6.1 III