4-Fluor-2-methoxybenzonitril
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 4-Fluor-2-methoxybenzoesäurenitril
FL13332.POR 013332-5G 013332-1G 013332-25G
CHMPFL13332.POREA 0 EUR
CHMPFL13332.POR FLUO013332-5G FLUO013332-1G FLUO013332-25G
4-Fluor-2-methoxybenzonitril
4-Fluor-2-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₆FNO
Molecular Weight: 151,14 g/mol
MDL: MFCD04116335
CAS-Nummer: 191014-55-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III