4-Fluor-2-methoxybenzonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Fluor-2-methoxybenzoesäurenitril
H26627.03
H26627.09
H26627.03EA
55.6
EUR
H26627.03
H26627.09
4-Fluor-2-methoxybenzonitril ≥97%
4-Fluor-2-methoxybenzonitril
Purity: 97%
CAS No.: 191014-55-8
Molecular Formula: C8H6FNO
Formula Weight: 151.14
Melting Point: 75-77°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD04116335
Formel:
C₈H₆FNO Molecular Weight: 151.14 g/mol Schmelzpunkt: 75…77 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04116335 CAS-Nummer: 191014-55-8 EINECS: None UN: 3439 ADR: 6.1 III |