4-Fluor-o-toluonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6859-5G
HC-6859-25G
HC-6859-1G
COBBHC-6859-5GEA
0
EUR
COBBHC-6859-5G
COBBHC-6859-25G
COBBHC-6859-1G
4-Fluor-o-toluonitril
4-Fluor-o-toluonitril
Formel:
C₈H₆FN Molecular Weight: 135.14 g/mol |
MDL:
MFCD03095106 CAS-Nummer: 147754-12-9 UN: 3439 ADR: 6.1 III |