4-Fluor-3-hydroxybenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4-Fluor-3-hydroxybenzoesäurenitril
CA-4233-5G CA-4233-1G
COBBCA-4233-5GEA 166 EUR
COBBCA-4233-5G COBBCA-4233-1G
4-Fluor-3-hydroxybenzonitril
4-Fluor-3-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₄FNO
Molecular Weight: 137.11 g/mol
MDL: MFCD08689519
CAS-Nummer: 186590-04-5