4-Fluor-3-methoxybenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Fluor-3-methoxybenzoesäurenitril
CA-4210-5G
CA-4210-25G
CA-4210-100G
COBBCA-4210-5GEA
33.5
EUR
COBBCA-4210-5G
COBBCA-4210-25G
COBBCA-4210-100G
4-Fluor-3-methoxybenzonitril
4-Fluor-3-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₆FNO Molecular Weight: 151,14 g/mol |
MDL:
MFCD01569371 CAS-Nummer: 243128-37-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |