4-Fluor-m-toluonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6964-5G
HC-6964-25G
HC-6964-100G
COBBHC-6964-5GEA
26.2
EUR
COBBHC-6964-5G
COBBHC-6964-25G
COBBHC-6964-100G
4-Fluor-m-toluonitril
4-Fluor-m-toluonitril
Formel:
C₈H₆FN Molecular Weight: 135,14 g/mol |
MDL:
MFCD03788510 CAS-Nummer: 185147-08-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |