4-Methoxybenzonitril

Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung

Synonyme: p-Anissäurenitril

CA-4623-5G CA-4623-100G CA-4623-25G
COBBCA-4623-5GEA 26.2 EUR
COBBCA-4623-5G COBBCA-4623-100G COBBCA-4623-25G
4-Methoxybenzonitril
4-Methoxybenzonitril
Formel: C₈H₇NO
Molecular Weight: 133,15 g/mol
Siedepunkt: 256 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 57…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001818
CAS-Nummer: 874-90-8
EINECS: 212-871-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR