4-Nitrobenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Gefahr
Synonyme: 4-Nitrobenzoesäurenitril
AN-1261-25G AN-1261-1G AN-1261-100G
COBBAN-1261-25GEA 0 EUR
COBBAN-1261-25G COBBAN-1261-1G COBBAN-1261-100G
4-Nitrobenzonitril
4-Nitrobenzonitril
Formel: C₇H₄N₂O₂
Molecular Weight: 148.12 g/mol
Schmelzpunkt: 145…147 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007279
CAS-Nummer: 619-72-7
EINECS: 210-610-0
UN: 3439
ADR: 6.1 II