Acetonitril, EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethannitril, Essigsäurenitril, Ethansäurenitril, Methylcyanid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.15500.1000
1.15500.2500
1.15500.6025
1.15500.9190
1.15500.1000EA
74.6
EUR
1.15500.1000
1.15500.2500
1.15500.6025
1.15500.9190
Acetonitril, EMPLURA®, Supelco®
Acetonitril
Formel:
H₃CCN Molecular Weight: 41.05 g/mol Siedepunkt: 81.6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –45.7 °C Dichte: 0.782 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 2 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001878 CAS-Nummer: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3 REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |