2'-Hydroxy-5'-methyl-3'-nitroacetophenon
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
FL12079.POR 012079-25G 012079-5G
CHMPFL12079.POREA 0 EUR
CHMPFL12079.POR FLUO012079-25G FLUO012079-5G
2'-Hydroxy-5'-methyl-3'-nitroacetophenon
2'-Hydroxy-5'-methyl-3'-nitroacetophenon
Formel: C₉H₉NO₄
Molecular Weight: 195.17 g/mol
MDL: MFCD00192216
CAS-Nummer: 66108-30-3