2'-Hydroxy-5'-methylacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)ethanone
H37601-10G H37601-50G
SIALH37601-10GEA 39 EUR
SIALH37601-10G SIALH37601-50G
2'-Hydroxy-5'-methylacetophenon, Sigma-Aldrich®
2'-Hydroxy-5'-methylacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150.18 g/mol
Siedepunkt: 83…87 °C (0.5 mmHg)
Schmelzpunkt: 53
Dichte: 1.0797 g/cm³ (53 °C)
MDL: MFCD00002380
CAS-Nummer: 1450-72-2
EINECS: 215-915-2