3'-Fluor-4'-methoxyacetophenon
Lieferant: BIONET RESEARCH
7Y-0947.1
7Y-0947.10
7Y-0947.5
7Y-0947.500
BIOT7Y-0947.1EA
0
EUR
BIOT7Y-0947.1
BIOT7Y-0947.10
BIOT7Y-0947.5
BIOT7Y-0947.500
3'-Fluor-4'-methoxyacetophenon
3'-Fluor-4'-methoxyacetophenon
Formel:
C₉H₉FO₂ Siedepunkt: 147…148 °C (20 mmHg) Schmelzpunkt: 92 °C |
MDL:
MFCD00026219 CAS-Nummer: 455-91-4 EINECS: 207-253-8 |