4'-Fluoracetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-Fluorphenyl)ethanon, p-Fluoracetophenon
SB00895.1 SB00895.10 SB00895.50
MAYBSB00895.1EA 0 EUR
MAYBSB00895.1 MAYBSB00895.10 MAYBSB00895.50
4'-Fluoracetophenon
4'-Fluoracetophenon
Formel: C₈H₇FO
Molecular Weight: 138.14 g/mol
Siedepunkt: 196
Dichte: 1.138 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000354
CAS-Nummer: 403-42-9
EINECS: 206-960-9